Fontos dokumentumok
157953
Sodium hydrosulfite
technical grade
Szinonimák:
Sodium hypodisulfite
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
≥82.5% (iodometric)
form
powder
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L)
oldhatóság
water: soluble(lit.)
kation nyomok
heavy metals: ≤0.002%
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
Sodium hydrosulfite has been used as a fluorescent quenching agent in the encapsulation of polynucleotides via production of asymmetric nanoparticles. It has also be used in the form of buffer for the elution of probe labelled proteins involved in the indentification of cellular targets of covalent kinase inhibitors via mass spectrometry method (MS).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1