Merck
544574
Sigma-Aldrich
Cobalt naphthenate
6%
Méret kiválasztása
250 G
27 200,00 Ft
1 KG
82 100,00 Ft
27 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 G
27 200,00 Ft
1 KG
82 100,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
27 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
koncentráció
≤6.5% Co+2 in mineral spirits
6%
törésmutató
n20/D 1.4620
sűrűség
0.921 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Co+2].[O-]C(=O)CCC2CC(CC2)CC.[O-]C(=O)CCC1CC(CC1)CC
InChI
1S/2C10H18O2.Co/c2*1-2-8-3-4-9(7-8)5-6-10(11)12;/h2*8-9H,2-7H2,1H3,(H,11,12);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSWKLHINRKWMTD-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Cobalt naphthenate is the catalyst that promotes the curing process and allows effective cross-linking for a variety of polymeric films.[1]
Alkalmazás
Cobalt naphthenate may be used as a catalyst that facilitates the free radical polymerization of (3-methacryloxypropyl)trimethoxysilane (MPS), which can be used to functionalize alumina nanoparticles.[2] It can be used as a promoter for the development of unsaturated flame retardant polyesters.[3]
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Central nervous system, Gastrointestinal tract
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
120.0 °F - Tag closed cup
Lobbanási pont (C)
48.9 °C - Tag closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Highly thermostable and durably flame-retardant unsaturated polyester modified by a novel polymeric flame retardant containing Schiff base and spirocyclic structures
Zhao D, et al.
Chemical Engineering Journal, 344(27), 419-430 (2018)
Synthesis of artificial urushi via ring-opening reaction of benzoxazine with renewable cardanol
Ma H, et al.
Polymer, 132, 41-50 (2017)
Surface functionalized alumina nanoparticle filled polymeric nanocomposites with enhanced mechanical properties
Guo Z, et al.
Journal of Materials Chemistry, 16(27), 2800-2808 (2006)