Fontos dokumentumok
283207
Magnesium bis(monoperoxyphthalate) hexahydrate
80%, technical grade
Szinonimák:
MMPP
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
80%
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
93 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
hydroperoxide
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
O.O.O.O.O.O.OOC(=O)c1ccccc1C(=O)O[Mg]OC(=O)c2ccccc2C(=O)OO
InChI
1S/2C8H6O5.Mg.6H2O/c2*9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)13-12;;;;;;;/h2*1-4,12H,(H,9,10);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WWOYCMCZTZTIGU-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Általános leírás
Magnesium bis(monoperoxyphthalate) hexahydrate as mild and efficient oxidant for the synthesis of selenones.
Magnesium Bis(monoperoxyphthalate) Hexahydrate (MMPP).
Highly efficient epoxidation of unsaturated steroids using magnesium bis(monoperoxyphthalate) hexahydrate.
Alkalmazás
Oxidation Reactions Using Magnesium Monoperphthalate: A Comparison with m-Chloroperoxybenzoic Acid
- Trans-diaxial hydroxylation under bismuth(III) triflate catalyst
- Oxidation rections under mild conditions
- Epoxidation of unsaturated steroids
- Synthesis of ring-B oxygenated steroids as anticancer agents
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Org. Perox. E - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis