Fontos dokumentumok
196193
Red-Al® sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride solution
≥60 wt. % in toluene
Szinonimák:
SBAH, Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum dihydride, Sodium dihydrido-bis(2-methoxyethoxy)aluminate
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
21 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
robbanási határérték
7 %
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
koncentráció
≥60 wt. % in toluene
sűrűség
1.036 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
ether
SMILES string
[Na+].[H][Al-]([H])(OCCOC)OCCOC
InChI
1S/2C3H7O2.Al.Na.2H/c2*1-5-3-2-4;;;;/h2*2-3H2,1H3;;;;/q2*-1;2*+1;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XJIQVZMZXHEYOY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
- Aldehydes, ketones, esters, and anhydrides to primary alcohols.
- Ketoximes and aldoximes to primary amines.
- Cyclic compounds such as lactones and epoxides to diols.
It is also used as a catalyst in the ring-opening polymerization reactions.
SBAH is a reducing agent used to reduce functional groups like carbonyls, amides, epoxides, esters, and carboxylic acids.
Alkalmazás
- A tosyl deprotecting agent.
- A catalyst for crosslinking of polyvinylsilanes (PVS) by Si-Si dehydrocoupling reaction in the presence of group 4 metallocene complexes.
- A reducing reagent for the synthesis of optically active N-protected amino alcohols and peptide alcohols.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
4 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Red-Al® is a versatile and safe reducing agent, serving as a substitute for LiAlH4 in many reactions, with nonpyrophoric properties.