Merck
690953
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine
≥99.0% (GC)
Szinonimák:
1,1,3,3-Tetramethylguanidine
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2NC(=NH)N(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
115.18
Beilstein:
969608
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
szennyeződések
≤0.50% water
szín
APHA: ≤150
bp
162-163 °C (lit.)
sűrűség
0.916 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CN(C)C(=N)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3/c1-7(2)5(6)8(3)4/h6H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine can be used to synthesize:
  • dinucleoside phosphotriester1
  • 1,1,3,3-tetramethylguanidinium 2-ethylhexoate2
  • tetramethylguanidine ionic liquid (TMG IL)3
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
122.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
50 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and thermal characterization of novel poly (tetramethylsilanthrylenesiloxane) and poly (tetramethylsilphenanthrylenesiloxane) derivatives.
Sato I, et al.
Polymer Bull., 59(5), 607-617 (2007)
Deoxyribonucleoside cyclic N-acylphosphoramidites as a new class of monomers for the stereocontrolled synthesis of oligothymidylyl-and oligodeoxycytidylyl-phosphorothioates.
Wilk A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(10), 2149-2156 (2000)
Tetramethyl guanidinium chlorosulfonate as a highly efficient and recyclable organocatalyst for the preparation of bis (indolyl) methane derivatives.
Kalla R, et al.
Catalysis Communications, 57, 55-59 (2014)
G V S M Carrera et al.
Faraday discussions, 183, 429-444 (2015-09-22)
In this report, novel systems, based on highly abundant saccharides, D-mannose, D-glucose, β-cyclodextrin, alginic acid and mannitol, in combination with an organic superbase, tetramethylguanidine (TMG) or 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU), are studied for carbon dioxide capture. With D-mannose and D-glucose, several ratios