Merck
79432
Sigma-Aldrich
Phosphazene base P1-t-Bu-tris(tetramethylene)
≥97.0% (NT)
Szinonimák:
tert-Butylimino-tri(pyrrolidino)phosphorane, BTPP, BTTP
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H33N4P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
312.43
Beilstein:
9100965
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (NT)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.509
bp
119-122 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
sűrűség
1.022 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)N=P(N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C16H33N4P/c1-16(2,3)17-21(18-10-4-5-11-18,19-12-6-7-13-19)20-14-8-9-15-20/h4-15H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVNUIRUAPVSSOK-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
This phosphazene base is 1.4 pK units more basic than the hexamethyl analogue (Cat. No. 79408); Compare also with the analogue BEMP (Cat. No. 20025)
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chemische Berichte, 127, 2435-2435 (1994)
R. Schwesinger et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 105, 1420-1420 (1993)
Cikkek
Phosphazene base reagents are available as monomeric (P1 and BEMP), dimeric (P2), and tetrameric (P4) bases with different side chains to control their sterical hindrance.