Fontos dokumentumok
8.21897
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine
for synthesis
Szinonimák:
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)2N]2C=NH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
115.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352129
EC index szám:
201-302-7
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.0% (GC)
gőznyomás
2.9 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
222 °C
hatékonyság
835 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.0-7.5 % (v/v)
törésmutató
n20/589 1.4659
pH
12.7 (25 °C, 10 g/L in H2O)
bp
162 °C/1013 hPa
mp
<-80 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 50 °C
sűrűség
0.92 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N(C)(C)C(=N)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3/c1-7(2)5(6)8(3)4/h6H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.915 - 0.917
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
122.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
50 °C - closed cup