Fontos dokumentumok
G3272
Guanidine hydrochloride
for molecular biology, ≥99%
Szinonimák:
Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidinium chloride
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
grade
for molecular biology
Teszt
≥99%
Forma
crystalline powder
tárolási körülmény
(Tightly closed. Dry. )
technika/technikák
RNA extraction: suitable
szennyeződések
≤0.3% water (Karl Fischer)
szín
white
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
mp
180-185 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 6 M, clear, colorless
sűrűség
1.3 g/cm3 (lit.)
kation nyomok
Pb: ≤5 ppm
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: ≤0.10
λ: 290 nm Amax: ≤0.05
idegen aktivitás
DNase, RNase, none detected
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... KCNA1(3736) , KCNA10(3744) , KCNA2(3737) , KCNA3(3738) , KCNA4(3739) , KCNA5(3741) , KCNA6(3742) , KCNA7(3743) , KCNB1(3745) , KCNB2(9312) , KCNC1(3746) , KCNC2(3747) , KCNC3(3748) , KCNC4(3749) , KCND1(3750) , KCND2(3751) , KCND3(3752) , KCNF1(3754) , KCNG1(3755) , KCNG2(26251) , KCNG3(170850) , KCNG4(93107) , KCNH1(3756) , KCNH2(3757) , KCNH3(23416) , KCNH4(23415) , KCNH5(27133) , KCNH6(81033) , KCNH7(90134) , KCNH8(131096) , KCNQ1(3784) , KCNQ2(3785) , KCNQ3(3786) , KCNQ4(9132) , KCNQ5(56479) , KCNS1(3787) , KCNS2(3788) , KCNS3(3790) , KCNV1(27012) , KCNV2(169522)
Általános leírás
At lower concentrations, guanidine hydrochloride exhibits a unique effect, promoting the refolding of denatured proteins and restoring enzymatic activity. This property is advantageous for protein renaturation studies. In RNA extraction, guanidine hydrochloride acts as a robust denaturant, disrupting cell structures and inactivating RNA enzymes, ensuring the integrity of extracted RNA. In summary, guanidine hydrochloride is a versatile compound with applications in protein purification, nucleic acid isolation, and protein refolding studies, showcasing its multifaceted utility in molecular biology and biochemical research.
Alkalmazás
- as a component of the extraction buffer for the extraction of proteoglycans
- in extraction during protein fractionation of ATDC5 cell lines
- as a chemical additive to study its effective absorbance spectra in structural analysis
- to incubate the device chip to release prostate-specific antigen and for regeneration of aptamer
- as a component of the 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) solution for detecting protein carbonyls by protein carbonylation study
- in RNA isolation to dissociate nucleoproteins and inhibit RNase
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Highly versatile surfactant for your cell biology and biochemical research
- Suitable for sensitive molecular biology applications
- Free from Exonuclease, Dnase and Rnase
- Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
The maximum solubility of guanidine hydrochloride in water at room temperature is approximately 6M.
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
A TRI Reagens lehetővé teszi az egyidejű DNS-, RNS- és fehérjeizolálást a mintaelőkészítési irányelvekkel és hibaelhárítással.