Fontos dokumentumok
07-434
Sigma-Aldrich
Anti-BRCA1 Antibody
serum, Upstate®
Szinonimák:
Anti-BRCAI, Anti-BRCC1, Anti-BROVCA1, Anti-FANCS, Anti-IRIS, Anti-PNCA4, Anti-PPP1R53, Anti-PSCP, Anti-RNF53
Méret kiválasztása
100 μL
166 000,00 Ft
166 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 10.részletek
Az adott célhoz egy rekombináns, tartósítószer-mentes antitest elérhető. Próbálja meg ezt: ZRB1675
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 μL
166 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
166 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 10.részletek
Az adott célhoz egy rekombináns, tartósítószer-mentes antitest elérhető. Próbálja meg ezt: ZRB1675
Megrendelés igénylése nagy tételben
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BRCA1(672)
Related Categories
Általános leírás
Two major susceptibility genes for breast cancer, BRCA1 and BRCA2, have been identified. Both genes are considered to be tumor-suppressor genes. Mutations within BRCA1 and BRCA2 are responsible for most familial breast cancer cases. Functional analyses of the BRCA1 and BRCA2 gene products have established their dual participation in transcription regulation and DNA damage repair. BRCA1 affects cell cycle regulation and loss of BRCA1 function due to decreased expression leads to cell cycle arrest, through p53 and p21 genes. In vivo, BRCA1 and BRCA2 are expressed at maximal levels in rapidly proliferating cells. This feature is consistent with in vitro observations that BRCA1 and BRCA2 are expressed in a cell cycle-dependent manner. During mammary gland development, the expression of BRCA1 and BRCA2 is induced in rapidly proliferating cellular compartments.
Egyediség
Recognizes human BRCA1.
Immunogén
GST-tagged fusion protein corresponding to amino acids 1301-1863 of human BRCA1.
Alkalmazás
Detect BRCA1 with Anti-BRCA1 Antibody (Rabbit Polyclonal Antibody), that has been shown to work in IHC, IP & WB. This BRCA1 antibody has been tested in human samples.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Minőség
routinely evaluated by immunoblot in HeLa nuclear extract
Cél megnevezése
220 kDa
Fizikai forma
Serum containing 0.035% sodium azide and 30% glycerol. Liquid at -20°C.
Unpurified
Tárolás és stabilitás
Maintain for 2 years at -20°C from date of shipment. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. For maximum recovery of product, centrifuge the original vial after thawing and prior to removing the cap.
Analízis megjegyzés
Control
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
Egyéb megjegyzések
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Jogi információk
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Ligand-dependent differences in estrogen receptor beta-interacting proteins identified in lung adenocarcinoma cells corresponds to estrogenic responses.
Ivanova, M; Abner, S; Pierce, W; Klinge, C
Proteome Science null
Judith J Luciani et al.
Journal of cell science, 119(Pt 12), 2518-2531 (2006-06-01)
We have recently demonstrated that heterochromatin HP1 proteins are aberrantly distributed in lymphocytes of patients with immunodeficiency, centromeric instability and facial dysmorphy (ICF) syndrome. The three HP1 proteins accumulate in one giant body over the 1qh and 16qh juxtacentromeric heterochromatins
The chromatin remodeling protein BRG1 modulates BRCA1 response to UV irradiation by regulating ATR/ATM activation.
Zhang, L; Chen, H; Gong, M; Gong, F
Frontiers in Oncology null
Yifan Wang et al.
The Journal of clinical investigation, 126(8), 3145-3157 (2016-07-28)
Patients with cancers that harbor breast cancer 1 (BRCA1) mutations initially respond well to platinum and poly(ADP-ribose) polymerase inhibitor (PARPi) therapy; however, resistance invariably arises in these patients and is a major clinical problem. The BRCA1185delAG allele is a common
Aurélia Noll et al.
Cancer cell international, 16, 53-53 (2016-07-05)
Poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitors have entered the clinics for their promising anticancer effect as adjuvant in chemo- and radiotherapy and as single agent on BRCA-mutated tumours. Poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) deficiency was also shown to potentiate the cytotoxicity of genotoxic agents