Merck
33482
Sigma-Aldrich
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
puriss., ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimidol[1,2-a]azepine, DBU
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H16N2
Molekulatömeg:
152.24
Beilstein:
508906
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
pH:
(12,8 at 10 g/l at 20 °C)
gőznyomás
7.1 hPa ( 37.7 °C)
Minőségi szint
grade
puriss.
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.523
pH
(12,8 at 10 g/l at 20 °C)
bp
115 °C/11 mmHg (lit.)
mp
-70  °C
sűrűség
1.019 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C1CCN2CCCN=C2CC1
InChI
1S/C9H16N2/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1/h1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene can be used:
  • To mediate the aza-Michael addition of nitrogen nucleophiles to α,β-unsaturated carbonyl compounds.
  • As a nucleophilic catalyst for the esterification of carboxylic acid with dimethyl carbonate.
  • As a bidentate ligand in copper (I) bromide mediated atom transfer radical polymerization of methyl methacrylate.
  • As an efficient catalyst for the transesterification of dimethyl carbonate with glycerol.
Egyéb megjegyzések
Amidine base used for dehydrohalogenation reactions to olefins; Further important applications are e.g.: esterification of carboxylic acids with alkyl halides; Alkylation and acylation of active methylene compounds
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
240.8 °F
Lobbanási pont (C)
116 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
N. Ono et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 52, 1716-1716 (1979)
H. Oediger et al.
Synthesis, 591-591 (1972)
1, 8-Diazabicyclo [5.4. 0] undec-7-ene (DBU) as ligand for atom transfer radical polymerization (ATRP)
Fournier D, et al.
European Polymer Journal, 41(7), 1576-1581 (2005)
C.G. Rao
Organic preparations and procedures international, 12, 225-225 (1980)
N. Ono et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 51, 2401-2401 (1978)