Merck
F15803
Sigma-Aldrich
Formamidine acetate salt
99%
Szinonimák:
Formamidine acetic acid salt
About This Item
Lineáris képlet:
HN=CHNH2 · CH3COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
104.11
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
mp
158-161 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[H]C(N)=N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.CH4N2/c1-2(3)4;2-1-3/h1H3,(H,3,4);1H,(H3,2,3)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XPOLVIIHTDKJRY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Formamidine acetate salt is an organic compound commonly used as a reagent in the synthesis of heterocyclic compounds.
Alkalmazás
Formamidine acetate salt is widely used in the preparation of formamidinium lead triiodide (FAPbI3) perovskites for perovskite solar cells. It is also used in the synthesis of formamidinium lead bromide nanocrystals for use as emitters in display applications.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Additive-modulated evolution of HC (NH2) 2PbI3 black polymorph for mesoscopic perovskite solar cells
Wang Z, et al.
Chemistry of Materials, 27(20), 7149-7155 (2015)
An efficient metal catalyst free approach to synthesize 5-(4-(1, 2, 4, 5 tetrazin-3-yl) benzylamino)-5-oxopentanoic acid
Zewde, et al.
Tetrahedron Letters, 59, 3100-3103 (2018)
Monodisperse formamidinium lead bromide nanocrystals with bright and stable green photoluminescence
Protesescu L, et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(43), 14202-14205 (2016)
Nanowire lasers of formamidinium lead halide perovskites and their stabilized alloys with improved stability
Fu Y, et al.
Nano Letters, 16(2), 1000-1008 (2016)
Single crystal formamidinium lead iodide (FAPbI3): Insight into the structural, optical, and electrical properties
Han Q, et al.
Advanced Materials, 28(11), 2253-2258 (2016)