Fontos dokumentumok
359505
7-Methyl-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene
98%
Szinonimák:
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-1-methyl-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine, MTBD
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.537 (lit.)
bp
75-79 °C/0.1 mmHg (lit.)
sűrűség
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCCN2CCCN=C12
InChI
1S/C8H15N3/c1-10-5-3-7-11-6-2-4-9-8(10)11/h2-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OEBXWWBYZJNKRK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The prevalence of organofluorine compounds in industry and drug design necessitates the ability to introduce C–F bonds to molecules.