Merck
680982
Sigma-Aldrich
Cyclopropylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Szinonimák:
Bromocyclopropylzinc, Cyclopropane, zinc complex, Cyclopropylzinc(II) bromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H5BrZn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
koncentráció
0.5 M in THF
sűrűség
0.969 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Br[Zn]C1CC1
InChI
1S/C3H5.BrH.Zn/c1-2-3-1;;/h1H,2-3H2;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUXRKEPSNWXJGV-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Active nucleophile in Pd-catalyzed cross-coupling of heteroaryl halides.
Jogi információk
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Campbell, J. B. et al.
Synthetic Communications, 19, 2265-2265 (1989)