Merck
526797
Sigma-Aldrich
Cyclopropylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Szinonimák:
Bromocyclopropylmagnesium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H5BrMg
CAS-szám:
Molekulatömeg:
145.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
Minőségi szint
koncentráció
0.5 M in THF
bp
65 °C
sűrűség
0.968 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Br[Mg]C1CC1
InChI
1S/C3H5.BrH.Mg/c1-2-3-1;;/h1H,2-3H2;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Cyclopropylmagnesium bromide solution has been used in Grignard reaction that finds application as the key step in the preparation of aminopropylindenes, a chemotype of oxidosqualene cyclase (OSC) inhibitors from Grundmann′s ketone. It can react with trimethylborate to form cyclopropylboronic acid, which can undergo Suzuki-type coupling reactions with different aryl, and heteroaryl bromides to form the cyclopropyl adducts.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17.22 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Aminopropylindenes derived from Grundmann's ketone as a novel chemotype of oxidosqualene cyclase inhibitors.
Lange S, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 63, 758-764 (2013)
Cyclopropylboronic acid: synthesis and Suzuki cross-coupling reactions.
Wallace D, et al.
Tetrahedron, 43(39), 6987-6990 (2002)