Merck
710318
Sigma-Aldrich
Cyclobutylzinc bromide
0.5 M in THF
Szinonimák:
Cyclobutylzinc(II) bromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H7BrZn
Molekulatömeg:
200.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
koncentráció
0.5 M in THF
sűrűség
0.984 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Br[Zn]C1CCC1
InChI
1S/C4H7.BrH.Zn/c1-2-4-3-1;;/h1H,2-4H2;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBKCOQYMKGEAAJ-UHFFFAOYSA-M
Jogi információk
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)