Merck
417297
Sigma-Aldrich
Methylzinc chloride solution
2.0 M in THF
Szinonimák:
Chloromethylzinc
About This Item
Lineáris képlet:
CH3ZnCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
115.88
Beilstein:
969141
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
2.0 M in THF
bp
67 °C
sűrűség
1.033 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Zn]Cl
InChI
1S/CH3.ClH.Zn/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ASUSLKVOTPUROZ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Methylzinc chloride can be used in:
  • Ni-catalyzed one-pot Negishi coupling with amino-heteroaryl chlorides.
  • Cross-coupling with aryl fluorides in the presence of a nickel catalyst.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nickel-catalyzed cross-coupling of aryl fluorides and organozinc reagents
Zhu F and Wang Z
The Journal of Organic Chemistry, 79(10), 4285-4292 (2014)
A convenient one-pot Negishi coupling of amino-heteroaryl chlorides and alkyl bromides
Walters IAS
Tetrahedron Letters, 47(3), 341-344 (2006)