Merck
497517
Sigma-Aldrich
Benzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Szinonimák:
Benzylbromozinc, Benzylzinc(II) bromide, Bromo(phenylmethyl)zinc
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2ZnBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
236.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
koncentráció
0.5 M in THF
sűrűség
0.978 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Br[Zn]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7.BrH.Zn/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-6H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OQPRTUBCROVGHA-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Benzylzinc bromide solution can be used as a nucleophile for the Mannich-type synthesis of 1,2-diarylethylpiperazines. It can also undergo C−C cross coupling reactions with aryl halides.
Jogi információk
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17.22 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Straightforward three-component synthesis of diarylmethylpiperazines and 1, 2-diarylethylpiperazines.
Sengmany S, et al.
Tetrahedron, 63(18), 3672-3681 (2007)
Nickel Complexes Modified by O, N, O?-Ligands as Synthons for the Straightforward Synthesis of Highly Efficient Precatalysts for C-C Bond Formation.
Someya CI, et al.
Asian Journal of Organic Chemistry, 1(4), 322-326 (2012)