Merck
498041
Sigma-Aldrich
Cyclopentylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Szinonimák:
Bromo(cyclopentyl)zinc, Bromocyclopentylzinc
About This Item
Lineáris képlet:
C5H9ZnBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
214.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
koncentráció
0.5 M in THF
sűrűség
0.955 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Br[Zn]C1CCCC1
InChI
1S/C5H9.BrH.Zn/c1-2-4-5-3-1;;/h1H,2-5H2;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GOPYCBPMCCJYSN-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Cyclopentylzinc bromide is an organozinc reagent that can be used in:
  • The synthesis of polyfunctional indoles by reacting with various aryldiazonium salts via Fischer indole synthesis.
  • Negishi cross-coupling reactions with various haloarenes in presence of Pd-complex catalyst.
  • The preparation of aryl alkyl ketones by alkylation of aryl N-methyl-N-tosyl or N-benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl) amide derivatives in the presence of Ni catalyst and imidazolidinylidene ligand.
Jogi információk
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Efficient preparation of polyfunctional indoles via a zinc organometallic variation of the Fischer indole synthesis
Zhang Z-G, et al.
Synthesis, 2011(01), 23-29 (2011)
Nickel-catalyzed alkylation of amide derivatives
Simmons BJ, et al.
ACS Catalysis, 6(5), 3176-3179 (2016)
Mild Negishi cross-coupling reactions catalyzed by acenaphthoimidazolylidene palladium complexes at low catalyst loadings
Liu Z, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 78(15), 7436-7444 (2013)