Merck
498963
Sigma-Aldrich
Isobutylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Szinonimák:
(2-Methylpropyl)zinc bromide, Bromo(2-methylpropyl)zinc
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2ZnBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
202.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
koncentráció
0.5 M in THF
sűrűség
0.943 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[Zn]Br
InChI
1S/C4H9.BrH.Zn/c1-4(2)3;;/h4H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYBHVVXVUCUWSE-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Isobutylzinc bromide is an organozinc compound, which can be used as a reagent in the palladium-catalyzed Negishi cross-coupling reaction to construct a carbon-carbon bond by reacting with aryl or heteroaryl halides . It is also used to prepare regioselective unsaturated ketones by reacting with tert-butyl isocyanide via an allylic carbonylative coupling reaction in the presence of a nickel catalyst.
Jogi információk
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Palladium-Catalyzed Secondary Benzylic Imidoylative Reactions
Wang C, et al.
Organic Letters (2020)
Annexin-V stabilizes membrane defects by inducing lipid phase transition
Lin YC, et al.
Nature Communications, 11(1), 1-13 (2020)