Merck
680966
Sigma-Aldrich
2-Propylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Szinonimák:
Isopropylzinc bromide
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHZnBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
188.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
koncentráció
0.5 M in THF
sűrűség
0.963 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)[Zn]Br
InChI
1S/C3H7.BrH.Zn/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKQCKJSWVAERRG-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
2-Propylzinc bromide solution (0.5 M in THF) has been used as a reagent in a protocol for the nickel-catalyzed dehalogenation of organic halides.
Jogi információk
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F
Lobbanási pont (C)
-20 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nickel-catalyzed hydrodehalogenation of aryl halides
Weidauer Maik, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 729, 53-59 (2013)