Merck
772844
Sigma-Aldrich
Cyclopropylmagnesium bromide solution
greener alternative
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Szinonimák:
Bromocyclopropylmagnesium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H5BrMg
CAS-szám:
Molekulatömeg:
145.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
solution
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
sűrűség
1.022 g/mL at 25 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Br[Mg]C1CC1
InChI
1S/C3H5.BrH.Mg/c1-2-3-1;;/h1H,2-3H2;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product, 1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran aligns with Safer Solvents and Auxiliaries, Use of Renewable Feedstocks and Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention. Click here for more information.
Alkalmazás
Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF)
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-22.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-30 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.