Merck
499382
Sigma-Aldrich
2-Pyridylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Szinonimák:
Bromo-2-pyridinylzinc, Pyridin-2-ylzinc bromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H4BrNZn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
223.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
koncentráció
0.5 M in THF
sűrűség
0.974 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Br[Zn]c1ccccn1
InChI
1S/C5H4N.BrH.Zn/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-4H;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XYTLXTHDABUPLT-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Used in the preparation of P,N ligands for asymmetric Ir-catalyzed reactions.
Jogi információk
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17.2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
New P,N ligands for asymmetric Ir-catalyzed reactions.
Tanasri Bunlaksananusorn et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(33), 3941-3943 (2003-09-02)