Merck
662984
Sigma-Aldrich
Potassium cyclopropyltrifluoroborate
≥99%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H5BF3K
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
mp
348-350 °C
SMILES string
[K+].F[B-](F)(F)C1CC1
InChI
1S/C3H5BF3.K/c5-4(6,7)3-1-2-3;/h3H,1-2H2;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CFMLURFHOSOXRC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
May contain 5-10% cyclopropylboronic acid
Alkalmazás
Organotrifluoroborate involved in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Guo-Hua Fang et al.
Organic letters, 6(3), 357-360 (2004-01-30)
[reaction: see text] Stereospecific cyclopropanation of alkenylboronic esters of pinacol followed by in situ treatment with excess KHF(2) afforded the corresponding potassium cyclopropyl trifluoroborates in high yields, which then underwent Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions with aryl bromides to give cyclopropyl-substituted arenes
Charette, A. B. et al.
Synlett, 1779-1779 (2005)
Cikkek
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.