Merck
664960
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-phenyl-1-propyne
97%
Szinonimák:
1-Chloro-3-phenyl-2-propyne, 3-Phenylpropargyl chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H7Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.60
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.585
sűrűség
1.095 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
chloro
phenyl
SMILES string
ClCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H7Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RMPSZEZJKSUNKR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
219.9 °F
Lobbanási pont (C)
104.4 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)