Merck
377775
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
98%
Szinonimák:
3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide, 3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2C≡CSi(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
191.14
Beilstein:
2037650
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.483 (lit.)
bp
44-45 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)C#CCBr
InChI
1S/C6H11BrSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GAPRPFRDVCCCHR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne is reported as a propargylating agent. Selective reaction of 3-bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne with α-keto ester using indium metal has been studied.
Alkalmazás
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne may be used in the preparation of tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid derivatives. It may be used as reagent for the alkylation of dianion of β-keto esters at γ-carbon. It may be employed in the preparation of terminal conjugated enynes and allenic alcohols.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
145.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
63 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
S Kotha et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 10(13), 1413-1415 (2000-07-11)
Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid derivatives are prepared via a [2 + 2 + 2] cycloaddition reaction as a key step using Wilkinson's and CpCo(CO)2 catalysts.
Liebigs Ann. Chem., 673-673 (1994)
Synthesis, 414-414 (1991)
A Convenient Propargylating Agent. 3-Bromo-1-Trimethylisilyl-1-Propyne.
Miller RB.
Synthetic Communications, 2(5), 267-272 (1972)
Utilization of trimethylsilylpropyne as an acetonyl unit in the synthesis of cyclopentenones. Applications to the synthesis of jasmone and dihydrojasmone. Can
Sum P-E and Weiler L.
Canadian Journal of Chemistry, 56(17), 2301-2304 (1978)