Fontos dokumentumok
427292
1-Bromo-2-butyne
≥98%
Szinonimák:
1-(Bromomethyl)-2-methylacetylene, 2-Butyn-1-yl bromide, 2-Butynyl bromide, 4-Bromobut-2-yne
Teszt
≥98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.508 (lit.)
bp
40-41 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
1.519 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
bromo
SMILES string
CC#CCBr
InChI
1S/C4H5Br/c1-2-3-4-5/h4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNNXOEHOXSYWLD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It may be used in the synthesis of the following:
- 4-butynyloxybenzene sulfonyl chloride
- mono-propargylated diene derivative
- isopropylbut-2-ynylamine
- allenylcyclobutanol derivatives
- allyl-[4-(but-2-ynyloxy)phenyl]sulfane
- allenylindium
- alkynyl alcohols
- axially chiral teranyl compounds
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
96.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
36 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?