Merck
668990
Sigma-Aldrich
Tris(diethylamido)(tert-butylimido)tantalum(V)
packaged for use in deposition systems
Szinonimák:
TBTDET, Tris(diethylamino)(tert-butylimino)tantalum(V)
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CNTa(N(C2H5)2)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
468.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% (trace metals analysis)
form
liquid
reakcióalkalmasság
core: tantalum
sűrűség
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)[Ta](=NC(C)(C)C)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C4H9N.3C4H10N.Ta/c1-4(2,3)5;3*1-3-5-4-2;/h1-3H3;3*3-4H2,1-2H3;/q;3*-1;+3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YYKBKTFUORICGA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Atomic number of base material: 73 Tantalum
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
114.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
46 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.