Fontos dokumentumok
663301
Trimethylaluminum
packaged for use in deposition systems
Szinonimák:
Aluminum trimethanide, TMA
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
69.3 mmHg ( 60 °C)
Minőségi szint
leírás
heat of vaporization: ~41.9 kJ/mol (Dimer)
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
core: aluminum
bp
125-126 °C (lit.)
127 °C/760 mmHg
20 °C/8 mmHg
56 °C/50 mmHg
mp
15 °C (lit.)
sűrűség
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Al](C)C
InChI
1S/3CH3.Al/h3*1H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- A chemical vapor deposition precursor to fabricate PbSe quantum dot solids for optoelectronic devices.
- An aluminum precursor for the flame synthesis of alumina nanofibers.
- A reagent for efficient synthesis of allenes.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Atomic layer deposition (ALD) showcases innovation in novel structure synthesis, area-selective deposition, low-temperature deposition, and more.
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition