Merck
725528
Sigma-Aldrich
Tetrakis(ethylmethylamido)zirconium(IV)
packaged for use in deposition systems
Szinonimák:
TEMAZ, Tetrakis(ethylmethylamino)zirconium(IV)
About This Item
Lineáris képlet:
Zr(NCH3C2H5)4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
323.63
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
core: zirconium
reagent type: catalyst
bp
81 °C/0.1 mmHg (lit.)
sűrűség
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(C)[Zr](N(C)CC)(N(C)CC)N(C)CC
InChI
1S/4C3H8N.Zr/c4*1-3-4-2;/h4*3H2,1-2H3;/q4*-1;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRLSISLWUNZOOB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Atomic number of base material: 40 Zirconium
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
50.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
10 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Won, S-J.; Kim, J-Y.; Choi, G-J.; Heo, J.; Hwang, C. S.; Kim, H.
Journal of Materials Chemistry, 21, 4374-4374 (2009)
Cikkek
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Összes mutatása