Merck
455199
Sigma-Aldrich
Tetrakis(dimethylamido)hafnium(IV)
≥99.99%
Szinonimák:
TDMAH, Tetrakis(dimethylamino)hafnium(IV)
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)2N]4Hf
CAS-szám:
Molekulatömeg:
354.79
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99.99%
form
low-melting solid
reakcióalkalmasság
core: hafnium
mp
26-29 °C (lit.)
sűrűség
1.098 g/mL at 25 °C
SMILES string
CN(C)[Hf](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/4C2H6N.Hf/c4*1-3-2;/h4*1-2H3;/q4*-1;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZYLGGWPMIDHSEZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tetrakis(dimethylamido)hafnium(IV) is an organometallic compound consisting of a central hafnium atom (Hf) surrounded by four dimethylamido ligands (NMe2). It is commonly used as a CVD/ALD precursor to produce high-quality Hf thin films. It is a solid with low melting point.
Alkalmazás
Tetrakis(dimethylamido)hafnium(IV) can be used:
  • As an atomic layer deposition(ALD) precursor for deposition of hafnium oxide thin films for advanced semiconductor devices.
  • As a precursor to fabricate polymer-derived ceramic nanocomposites.
  • To prepare HfO2, CeO2, and Ce-doped HfO2 thin films on Ge substrates by using tris(isopropyl-cyclopentadienyl)cerium [Ce(iPrCp)3] precursors with H2O via ALD method.
  • To produce Hf3N4 thin films with TDMAH and ammonia at low substrate temperatures at 150−250 °C.
Analízis megjegyzés
Purity excludes ~2000 ppm Zr.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Atomic layer deposition of CeO2/HfO2 gate dielectrics on Ge substrate
Wan Joo Maeng, et al.
Applied Surface Science, 321, 214-218 (2014)
J. Eur. Ceram. Soc., 35, 2007-2015 (2015)
Electrical characterization of atomic-layer-deposited hafnium oxide films from hafnium tetrakis (dimethylamide) and water/ozone: Effects of growth temperature, oxygen source, and postdeposition annealing
Hector Garcia, et al.
Journal of Vacuum Science & Technology. A, Vacuum, Surfaces, And Films, 31 (2013)
Tetrakis(dimethylamido)hafnium Adsorption and Reaction on Hydrogen Terminated Si(100) Surfaces
Kejing Li, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 114, 14061-14075 (2010)