Merck
760404
Tantalum(V) ethoxide
packaged for use in deposition systems
Szinonimák:
PET, Pentaethoxytantalum, Pentaethyl tantalate, Tantalum pentaethoxide
Méret kiválasztása
25 G
310 905,00 Ft
310 905,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
310 905,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
Ta(OC2H5)5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
406.25
Beilstein:
3678999
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
310 905,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.487 (lit.)
bp
155 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
21 °C (lit.)
sűrűség
1.566 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/5C2H5O.Ta/c5*1-2-3;/h5*2H2,1H3;/q5*-1;+5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tantalum(V) ethoxide precursor is used to deposit ultra thin films of Tantalum oxide and other tantalum containing films by atomic layer deposition and chemical vapor deposition methods
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
84.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
29 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
I A Elsum et al.
Oncogene, 33(48), 5523-5533 (2013-11-28)
Lung cancer is the leading cause of cancer deaths worldwide with non small-cell lung cancer (NSCLC) accounting for 80% of all lung cancers. Although activating mutations in genes of the RAS-MAPK pathway occur in up to 30% of all NSCLC
Catharina M L Zegers et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(24), 6389-6397 (2014-10-16)
Increased tumor metabolism and hypoxia are related to poor prognosis in solid tumors, including non-small cell lung cancer (NSCLC). PET imaging is a noninvasive technique that is frequently used to visualize and quantify tumor metabolism and hypoxia. The aim of
Martina Weineisen et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 56(8), 1169-1176 (2015-06-20)
On the basis of the high and consistent expression of prostate-specific membrane antigen (PSMA) in metastatic prostate cancer (PC), the goal of this study was the development, preclinical evaluation, and first proof-of-concept investigation of a PSMA inhibitor for imaging and
Michel van Kruchten et al.
Cancer discovery, 5(1), 72-81 (2014-11-09)
It is unknown whether the current dose of fulvestrant, an estrogen receptor (ER) antagonist, is sufficient for maximal ER downregulation in patients with metastatic breast cancer. We performed a feasibility study to assess ER availability before and during fulvestrant. Sixteen
Kuo-Shyan Lin et al.
Cancer research, 75(2), 387-393 (2014-12-10)
The bradykinin receptor B1R is overexpressed in many human cancers where it might be used as a general target for cancer imaging. In this study, we evaluated the feasibility of using radiolabeled kallidin derivatives to visualize B1R expression in a