Merck
521280
Sigma-Aldrich
Tris(diethylamido)(tert-butylimido)tantalum(V)
99%, ≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
TBTDET, Tris(diethylamino)(tert-butylimino)tantalum(V)
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CNTa(N(C2H5)2)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
468.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
99%
form
liquid
reakcióalkalmasság
core: tantalum
reagent type: catalyst
sűrűség
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)[Ta](=NC(C)(C)C)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C4H9N.3C4H10N.Ta/c1-4(2,3)5;3*1-3-5-4-2;/h1-3H3;3*3-4H2,1-2H3;/q;3*-1;+3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YYKBKTFUORICGA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Atomic number of base material: 73 Tantalum
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
114.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
46 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication