Merck
383333
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) butoxide
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Pentabutoxytantalum
About This Item
Lineáris képlet:
Ta(OCH2CH2CH2CH3)5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
546.52
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
core: tantalum
reagent type: catalyst
törésmutató
n20/D 1.483 (lit.)
sűrűség
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCO[Ta](OCCCC)(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/5C4H9O.Ta/c5*1-2-3-4-5;/h5*2-4H2,1H3;/q5*-1;+5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QORWLRPWMJEJKP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tantalum alkoxides are useful as starting materials for tantalum oxides for dielectrics.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)