Fontos dokumentumok
339113
Tantalum(V) ethoxide
99.98% trace metals basis
Szinonimák:
Pentaethoxytantalum, Pentaethyl tantalate, Tantalum ethylate, Tantalum pentaethoxide, Tantalum(V) ethoxide
Teszt
99.98% trace metals basis
form
liquid
reakcióalkalmasság
core: tantalum
reagent type: catalyst
szennyeződések
<2 wt. % toluene
törésmutató
n20/D 1.487 (lit.)
bp
155 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
21 °C (lit.)
sűrűség
1.566 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/5C2H5O.Ta/c5*1-2-3;/h5*2H2,1H3;/q5*-1;+5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
84.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
29 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.