Merck
751774
Sigma-Aldrich
Tris(diethylamido)(tert-butylimido)niobium(V)
packaged for use in deposition systems
Szinonimák:
(tert)-Butyliminotris(diethylamino)niobium, tris(N-ethylethanaminato)[2-methyl-2-propanaminato(2-)]-niobium, t-Butylimido tris(diethylamido)niobium(V)
About This Item
Lineáris képlet:
((CH3)6N)3NbN(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
380.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
core: niobium
sűrűség
1.015 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCN(CC)[Nb](=NC(C)(C)C)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C4H9N.3C4H10N.Nb/c1-4(2,3)5;3*1-3-5-4-2;/h1-3H3;3*3-4H2,1-2H3;/q;3*-1;+3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBCDPJRPMPTFKA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
26.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-3 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chiu; J.-T.; et al
J. Chin. Chem. Soc., 45, 355-355 (1998)
Thiede; T.B.; et al
Chem. Vap. Deposition, 15, 334-334 (2009)
Thiede; T.; et al
Electrochemical Society Transactions, 16, 229-229 (2008)
Arne Baunemann et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 28(28), 3715-3722 (2008-07-11)
Novel mixed amido/imido/guanidinato complexes of niobium are reported. The complexes were synthesized by insertion of two equivalents of di-isopropylcarbodiimide (i-Pr-cdi) or bis-cyclohexylcarbodiimide (Cy-cdi) respectively, into the niobium-amido bonds of [Nb(NR(2))(3)(N-t-Bu)] (, R = Me; , R = Et) starting out
Cikkek
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.