Merck
496863
Sigma-Aldrich
Pentakis(dimethylamino)tantalum(V)
99.99%
Szinonimák:
PDMAT, TADMA, Ta(NMe2)5, Tantalum dimethylamide
About This Item
Lineáris képlet:
Ta(N(CH3)2)5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
401.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.99%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: tantalum
reagent type: catalyst
mp
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CN(C)[Ta](N(C)C)(N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/5C2H6N.Ta/c5*1-3-2;/h5*1-2H3;/q5*-1;+5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSLPMIMVDUOYFW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Atomic number of base material: 73 Tantalum
Tulajdonságok és előnyök
Volatile solid CVD precursor to tantalum nitride (TaN) thin films. Also yields tantalum oxide (Ta2O5) thin films when O2, H2O, NO or H2O2 is present during the deposition process. Ta2O5 thins films show promise as gate dielectric materials in the manufacture of integrated circuits.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
James E Maslar et al.
Applied spectroscopy, 74(10), 1219-1229 (2019-10-17)
A nondispersive infrared gas analyzer was demonstrated for investigating metal alkylamide precursor delivery for microelectronics vapor deposition processes. The nondispersive infrared analyzer was designed to simultaneously measure the partial pressure of pentakis(dimethylamido) tantalum, a metal precursor employed in high volume
Cikkek
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication