Fontos dokumentumok
659940
Sigma-Aldrich
Phosphine Ligands Kit I
About This Item
UNSPSC kód:
12350000
NACRES:
NA.22
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Minőségi szint
funkcionális csoport
phosphine
Általános leírás
It contains a set of seven phosphine ligands with varying steric and electronic properties useful for rapid screening of catalysis conditions. It is in sampler format with individual components packaged for multiple experiments and mini scale-up. The cost of the kit is less than the total cost of individual components.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • 177261DPPF, 97% 1 gBiztonsági adatlap
  • 261971Tricyclohexylphosphine 1 gBiztonsági adatlap
  • 2620481,3-Bis(diphenylphosphino)propane, 97% 1 gBiztonsági adatlap
  • 287822Tri(o-tolyl)phosphine, 97% 1 gBiztonsági adatlap
  • 578940Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate, 97% 1 gBiztonsági adatlap
  • 383767Tri(2-furyl)phosphine, 99% 1 gBiztonsági adatlap
  • T84409Triphenylphosphine, ReagentPlus®, 99% 1 gBiztonsági adatlap
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system,Peripheral nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Lobbanási pont (F)
356.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
180 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Xiao-Yan Feng et al.
British journal of pharmacology, 177(14), 3258-3272 (2020-03-11)
Dopamine protects the duodenal mucosa. Here we have investigated the source of dopamine in gastric juice and the mechanism underlying the effects of luminal dopamine on duodenal bicarbonate secretion (DBS) in rodents. Immunofluorescence, UPLC-MS/MS, gastric incubation and perfusion were used