Merck
Összes fotó(6)
Fontos dokumentumok
KITALYSIS-SM
Sigma-Aldrich
KitAlysis High-Throughput Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction Screening Kit - Pack of 4
Szinonimák:
Suzuki-Miyaura Cross-Coupling
About This Item
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
reakcióalkalmasság
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
core: palladium
funkcionális csoport
phosphine
Alkalmazás
Screening kit for Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction. Step-by-step user guide and a downloadable experimental excel sheets are provided in the below hyperlink.
Step-by-Step Guide for Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction Screening Kit
Downloadable experimental excel sheet
Each kit contains 4 customizable screening sets that include the following components:
  • 6 x 4 pre-weighed catalysts in glass vials loaded with stir bars and topped with cap mat.
  • 1 (2 mL) ampule each of Toluene, THF, n-Butanol, DMAc, and aq. 1.5 M K3PO4.
  • 4 NEW KitAlysis 24-Well Reaction Block Replacement Films.
  • 4 substrate reaction vials with stir bars.
  • 1 internal standard.
Monitor reaction progress via TLC-MS by following this protocol
Best when used with KitAlysis Benchtop Inertion Box and 24-well Reaction Block (sold separately).
Tulajdonságok és előnyök
  • Designed and tested by synthetic chemists.
  • Easily run 24-microscale reactions in parallel.
  • 10 μmol reactions with 1 μmol catalyst, 3 equiv. base, 0.1 M concentration.
  • Customizable Excel Template for quick calculations and easy incorporation into electronic laboratory notebooks.
Jogi információk
KitAlysis is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kit Components Only
Product No.
Leírás
  • SnapIT Ampule Opener, Regular, for 1-2ml, 5-10ml, 10-15ml ampoules 1 EA
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • 732117Pd-PEPPSI-IPent catalyst, ≥95% 5 µmolBiztonsági adatlap
  • 753009SPhos Pd G2 5 µmolBiztonsági adatlap
  • 761311cataCXium® A Pd G2 5 µmolBiztonsági adatlap
  • 763381XPhos Pd G3, 98%, 1:1 MTBE adduct 5 µmolBiztonsági adatlap
  • 764175P(Cy3) Pd G3, 97% 5 µmolBiztonsági adatlap
  • 764183APhos Pd G3, 97% 5 µmolBiztonsági adatlap
  • 900522Toluene, anhydrous, ZerO2®, 99.8% 8 mLBiztonsági adatlap
  • 900636Tetrahydrofuran, anhydrous, inhibitor-free, ZerO2®, ≥99.9% 8 mLBiztonsági adatlap
  • 9006391-Butanol, anhydrous, ZerO2®, 99.8% 8 mLBiztonsági adatlap
  • 900634N,N-Dimethylacetamide, anhydrous, ZerO2®, 99.8% 8 mLBiztonsági adatlap
  • Degassed Potassium phosphate tribasic solution 8 mL
  • Z118850Spinbar® magnetic stirring fleas, red, L 10 mm, diam. 3 mm 1 EABiztonsági adatlap
Összes mutatása (12)
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
1.4 °F
Lobbanási pont (C)
-17 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
High-Throughput Experimentation in Catalysis and Materials Science.
Gordillo A, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2014)
Scientist-Led High-Throughput Experimentation (HTE) and Its Utility in Academia and Industry.
Schmink JR, et al.
Aldrichimica Acta, 46, 71-80 (2013)
Spencer D Dreher et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(29), 9257-9259 (2008-06-28)
Microscale parallel experimentation was used to discover three catalyst systems capable of coupling secondary organotrifluoroborates with sterically and electronically demanding aryl chlorides and bromides. The ensuing results represent the first comprehensive study of alkylboron coupling to aryl chlorides and, in
Karl D Collins et al.
Nature chemistry, 6(10), 859-871 (2014-09-23)
New organic reactivity has often been discovered by happenstance. Several recent research efforts have attempted to leverage this to discover new reactions. In this Review, we attempt to unify reported approaches to reaction discovery on the basis of the practical
Cikkek
All of the preformed catalysts used in the kit are air and moisture stable complexes in their commercially available form.
KitAlysis High-Throughput Screening Kits provide solution to efficiently identify or optimize suitable catalytic reaction conditions. Chemist can rapidly run 24 unique micro scale reactions in parallel with tailored conditions.
Tools aid in kit setup for organic chemistry techniques, ensuring ease and success.
Materials Included in your KITALYSIS-24PD-2PK High-Throughput Screening Kit
Protocols
A step-by-step protocol guide for KitAlysis Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction Screening Kit.
Related Content
Chemical reaction design and optimization in organic synthesis aims to precisely alter reaction parameters to achieve optimum results in finding pathways to target molecules.