Fontos dokumentumok
900211
Sigma-Aldrich
Buchwald Precatalyst C-N Coupling Validation Kit
About This Item
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Minőségi szint
Alkalmazás
C-N Coupling Validation Kit allows users of theKITALYSIS-CN. to validate their hits- observed at 10 micromole scale- on larger scale, but can also be used as a stand-alone set of Pd catalysts. The following catalysts are included in the set:
Josiphos SL-J009-1 Pd G3 (747130-250MG)
SPhos Pd G2 (753009-250MG)
RuPhos Pd G2 (753246-250MG)
P(t-Bu)3 Pd G2 (756482-250MG)
BrettPhos Pd G3 (761605-250MG)
tBuXPhos Pd G3 (762229-250MG)
CPhos Pd G3 (763004-250MG)
XantPhos Pd G3 (763039-250MG)
XPhos Pd G3 (763381-250MG)
MorDalphos Pd G3 (792357-250MG)
DavePhos-Pd-G3 (804959-250MG)
rac-BINAP-Pd-G3 (804967-250MG)
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)