Fontos dokumentumok
383767
Tri(2-furyl)phosphine
99%
Szinonimák:
TFP, Tri-2-furanylphosphine, Tris(2-furanyl)phosphine, Tris(o-furyl)phosphine
Teszt
99%
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Cycloisomerizations
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Oxidations
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
bp
136 °C/4 mmHg (lit.)
mp
59-64 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
c1coc(c1)P(c2ccco2)c3ccco3
InChI
1S/C12H9O3P/c1-4-10(13-7-1)16(11-5-2-8-14-11)12-6-3-9-15-12/h1-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DLQYXUGCCKQSRJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?