Fontos dokumentumok
659932
Sigma-Aldrich
Buchwald Ligands Kit I
About This Item
UNSPSC kód:
12350000
NACRES:
NA.22
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Minőségi szint
funkcionális csoport
phosphine
Általános leírás
These ligands have varying steric and electronic properties and are useful for rapid screening of catalysis conditions. It is in sampler format with individual components packaged for multiple experiments and mini scale-up.
Learn more about Buchwald Phosphine Ligands
Alkalmazás
Catalysis Screening Kits
A kit containing 6 phosphine ligands used by the Buchwald Group in palladium-catalyzed aryl C- and N- coupling reactions.
Jogi információk
Usage subject to US Patents 6307087 and 6395916.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • 638021DavePhos, 97% 1 gBiztonsági adatlap
  • 638064XPhos, 98% 1 gBiztonsági adatlap
  • 638072SPhos, 98% 1 gBiztonsági adatlap
  • 638080tBuXPhos, 98% 1 gBiztonsági adatlap
  • 638099CyJohnPhos, 97% 1 gBiztonsági adatlap
  • 638439JohnPhos, 97% 1 gBiztonsági adatlap
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Xiaohua Huang et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(22), 6653-6655 (2003-05-29)
The first general method for the Pd-catalyzed amination of aryl tosylates and benzenesulfonates was developed utilizing ligand 1, which belongs to a new generation of biaryl monophosphine ligands. In addition, the new catalyst system for the first time enables amidation
A rationally designed universal catalyst for Suzuki-Miyaura coupling processes.
Shawn D Walker et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(14), 1871-1876 (2004-04-01)
Cikkek
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.