Fontos dokumentumok
659975
Sigma-Aldrich
Homogeneous Palladium Catalysts Kit I
About This Item
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Minőségi szint
funkcionális csoport
phosphine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
It contains a set of seven different homogeneous palladium catalysts, useful for rapid screening of catalysis conditions. It is in sampler format with individual components packaged for multiple experiments and mini scale-up. The cost of the kit is less than the total cost of individual components.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • 205869Palladium(II) acetate, reagent grade, 98% 1 gBiztonsági adatlap
  • 208671Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride, 98% 1 gBiztonsági adatlap
  • 216666Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99% 1 gBiztonsági adatlap
  • 222380Allylpalladium(II) chloride dimer, 98% 1 gBiztonsági adatlap
  • 328774Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), 97% 1 gBiztonsági adatlap
  • 379670[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II), complex with dichloromethane 1 gBiztonsági adatlap
  • 205885Palladium(II) chloride, ReagentPlus®, 99% 1 gBiztonsági adatlap
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)