Fontos dokumentumok
687243
Sigma-Aldrich
Buchwald Ligands Kit II
About This Item
UNSPSC kód:
12350000
NACRES:
NA.22
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Minőségi szint
funkcionális csoport
phosphine
Jogi információk
Usage subject to US Patents 6307087 and 6395916.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • 638439JohnPhos, 97% 1 gBiztonsági adatlap
  • 638099CyJohnPhos, 97% 1 gBiztonsági adatlap
  • 675938Me4tButylXphos, 96% 250 mgBiztonsági adatlap
  • 638080tBuXPhos, 98% 1 gBiztonsági adatlap
  • 663131RuPhos, 98% 1 gBiztonsági adatlap
  • 638072SPhos, 98% 1 gBiztonsági adatlap
  • 638021DavePhos, 97% 1 gBiztonsági adatlap
  • 638064XPhos, 98% 1 gBiztonsági adatlap
  • 677280sSPhos 500 mgBiztonsági adatlap
Összes mutatása (9)
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
Related Content
The Buchwald group has developed a series of highly active and versatile palladium precatalysts and biarylphosphine ligands used in cross-coupling reactions for the formation of C-C, C–N, C–O, C–F, C–CF3, and C–S bonds. The ligands are electron-rich, and highly tunable to provide catalyst systems with a diverse scope, high stability and reactivity. Furthermore, the new series of precatalysts are air-, moisture and thermally-stable and display good solubility in common organic solvents. The use of precatalysts ensures the efficient generation of the active catalytic species and allows one to accurately adjust the ligand:palladium ratio. The ligands, precatalysts and methodology developed in the Buchwald group are user friendly and have rendered previously difficult cross couplings reactions, much easier to achieve.