Merck
348937
Sigma-Aldrich
Lithium isopropoxide
95%
Szinonimák:
Lithium 2-propanolate
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHOLi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
66.03
Beilstein:
3618614
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
95%
form
powder and chunks
reakcióalkalmasság
core: lithium
SMILES string
[Li+].CC(C)[O-]
InChI
1S/C3H7O.Li/c1-3(2)4;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications