Merck
T80500
Sigma-Aldrich
Trimethylsulfoxonium iodide
98%
Szinonimák:
Iodotrimethyloxosulfur, S,S,S-Trimethylsulfoxonium iodide, Trimethyl(oxo)-λ6-sulfanylium iodide, Trimethyloxosulfonium iodide, Trimethyloxosulphonium iodide, Trimethylsulfoxonium iodide (7CI)
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3S(I)O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.07
Beilstein:
3595854
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
208-212 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[I-].C[S+](C)(C)=O
InChI
1S/C3H9OS.HI/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPLKQGGAXWRFOE-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Treatment with strong base yields the ylide which adds to the carbonyl group of ketones and aldehydes to give epoxides. Also adds preferentially to the double bond of α,β-unsaturated esters to give cyclopropyl esters.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrahedron, 48, 5089-5089 (1992)
Tetrahedron, 49, 5067-5067 (1993)
Optical phonons, crystal-field transitions, and europium luminescence-excitation processes in Eu2BaCoO5: Experiment and theory.
Taboada et al.
Physical review. B, Condensed matter, 50(13), 9157-9168 (1994-10-01)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 3148-3148 (1993)
W T Ashton et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(11), 2103-2112 (1992-05-29)
A series of transition-state analogues having heterocyclythio C-termini has been synthesized and evaluated for inhibition of human renin. Addition of mercaptoheterocycles to a chiral Boc-amino epoxide intermediate led, after several steps, to the target [(2R,3S)-3-(BocPheHis-amino)-4-cyclohexyl-2-hydroxy-1-butyl]thio derivatives. Oxidation of the thioether