Fontos dokumentumok
164992
Sodium methoxide
reagent grade, 95%, powder
Szinonimák:
Sodium methylate
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.1 (vs air)
gőznyomás
50 mmHg ( 20 °C)
Teszt
95%
Forma
powder
öngyulladási hőmérséklet
851 °F
robbanási határérték
36 %
SMILES string
[Na+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1 - Met. Corr. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
91.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
33 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?