Fontos dokumentumok
215813
Potassium hydride
30 wt % dispersion in mineral oil
Szinonimák:
Potassium monohydride
About This Item
Javasolt termékek
form
slurry
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
30 wt % dispersion in mineral oil
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
[K]
InChI
1S/K.H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NTTOTNSKUYCDAV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?