Fontos dokumentumok
398195
Lithium tert-butoxide solution
1.0 M in THF
Szinonimák:
tert-Butoxylithium, Lithium 2-methylpropan-2-olate, Lithium t-butoxide, Lithium tert-butylate, Lithium salt of tert-Butyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1.0 M in THF
bp
67 °C
sűrűség
0.888 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.Li/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZWQNOHZMQIFBX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It can be used:
- For the synthesis of lithium modified silica nano-particles for conductive gel electrolytes.
- As a catalyst for ring-opening polymerization of lactides.
- As a lithium precursor for the synthesis of LiV3O8 nanoparticles by flame spray pyrolysis.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-2.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-19 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.