Merck
578711
Sigma-Aldrich
5-Ethynyl-1-methyl-1H-imidazole
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
106.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.5490 (lit.)
bp
116 °C/25 mmHg (lit.)
sűrűség
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cn1cncc1C#C
InChI
1S/C6H6N2/c1-3-6-4-7-5-8(6)2/h1,4-5H,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFOSWQQRTHDTGG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
219.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104.4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)