Merck
494178
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-ethynylbenzene
95%
About This Item
Lineáris képlet:
HC≡CC6H4Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
181.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.595 (lit.)
bp
92-93 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
1.443 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1ccccc1C#C
InChI
1S/C8H5Br/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVDOYUFNRDGYGU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Bromo-2-ethynylbenzene (BEB) is a haloalkyne. It undergoes Sonogashira coupling with methyl 2-iodobenzoate to form bromo tolane derivative.
Alkalmazás
1-Bromo-2-ethynylbenzene may be used in the synthesis of 1-(2-bromophenyl)-2-(dibenzo[b,d]thiophen-4-yl)ethanone.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
145.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
63 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Regioselective functionalisation of dibenzothiophenes through gold-catalysed intermolecular alkyne oxyarylation.
Barrett MJ, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 13(32), 8676-8686 (2015)
Z-Shaped Pentaleno-Acene Dimers with High Stability and Small Band Gap.
Dai G, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 128(8), 2743-2746 (2016)